Documentos Principais
SAB1300309
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INSR-Y1361 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD220 antigen, Anti-INSR, Anti-IR, Anti-Insulin receptor [Precursor]
Selecione um tamanho
400 μL
R$ 3.146,00
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.146,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 μL
R$ 3.146,00
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.146,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1361)
Informações sobre genes
human ... INSR(3643)
Descrição geral
After removal of the precursor signal peptide, the insulin receptor precursor is post-translationally cleaved into two chains (alpha and beta) that are covalently linked. Binding of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake, thereby mediating the metabolic functions of insulin. Binding to insulin stimulates association of the receptor with downstream mediators including IRS1 and phosphatidylinositol 3′-kinase (PI3K). This protein can activate PI3K either directly by binding to the p85 regulatory subunit, or indirectly via IRS1.
Imunogênio
INSR (NP_000199, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y1361 of human INSR.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)