Documentos Principais
SAB1300155
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Mogt2 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Acyl CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2, Anti-MGAT2, Anti-Monoacylglycerol O-acyltransferase 2, Diacylglycerol acyltransferase 2-like protein 5, Monoacylglycerol O-acyltransferase 1-like
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
MOGT2 catalyzes the formation of diacylglycerol from 2-monoacylglycerol and fatty acyl-CoA. It exhibits a preference toward monoacylglycerols containing unsaturated fatty acids in the order of C18:3 > C18:2 > C18:1 > C18:0. This protein plays a central role in absorption of dietary fat in the small intestine by catalyzing the resynthesis of triacylglycerol in enterocytes. MOGT2 may play a role in diet-induced obesity.
Imunogênio
MOGT2 (NP_803231, 283-323)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse MOGT2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)