Documentos Principais
S9447
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen ~36 kDa
reatividade de espécies
bovine, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using rat brain and kidney
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NAPA(8775)
rat ... Napa(140673)
Imunogênio
recombinant human α-SNAP. The epitope resides within the N-terminal domain between amino acids 1 and 109.
forma física
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)