Documentos Principais
S9322
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36 kDa
antigen ~38 kDa
reatividade de espécies
bovine, human, chicken, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Imunogênio
recombinant human α-SNAP.
forma física
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)