S8567
SU 4312
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Dimethylaminobenzylidenyl)-2-indolinone, 3-[[(4-Dimethylamino)phenyl]methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, E/Z mixture
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
orange
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(=O)Nc3ccccc23
InChI
1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-15-14-5-3-4-6-16(14)18-17(15)20/h3-11H,1-2H3,(H,18,20)/b15-11+
chave InChI
UAKWLVYMKBWHMX-RVDMUPIBSA-N
Informações sobre genes
human ... FLT1(2321)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3