Documentos Principais
S7826
Sigma-Aldrich
SMER3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9H-Indeno-[1,2-e]-[1,2,5]-oxadiazolo-[3,4-b]-pyrazin-9-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 880,00
25 MG
R$ 3.394,00
R$ 880,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 880,00
25 MG
R$ 3.394,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 880,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥30 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2-c3nc4nonc4nc13
InChI
1S/C11H4N4O2/c16-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)13-11-10(12-7)14-17-15-11/h1-4H
chave InChI
SFSSAKVWCKFRHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
SMER3 may be used in cell signaling studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibition of SCFMet30 by SMER3 blocks the ubiquitination of Met4 and activates the Met4-containing transcription complex. The induction of MET-genes results in cell cycle arrest and reduced cell proliferation.1
Small molecule enhancer of rapamycin (SMER); specific inhibitor of Ubiquitin E3 ligase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mariam Aghajan et al.
Nature biotechnology, 28(7), 738-742 (2010-06-29)
The target of rapamycin (TOR) plays a central role in eukaryotic cell growth control. With prevalent hyperactivation of the mammalian TOR (mTOR) pathway in human cancers, strategies to enhance TOR pathway inhibition are needed. We used a yeast-based screen to