Documentos Principais
S6758
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Serum, sheep
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
sheep
embalagem
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
forma física
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Reconstituição
Reconstitute with 2 ml deionized water.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)