S4265
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Serum, sheep
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
sheep
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Aplicação
- immunohistochemistry
- in single-label staining
- immunostaining
forma física
Armazenamento e estabilidade