Documentos
S6382
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
~95%
Sinônimo(s):
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
180.25
Beilstein:
1616740
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
~95%
pb
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
pf
123-125 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
chave InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy