Documentos Principais
S5392
Wheaton Coplin staining jars
Plastic screw cap only
Sinônimo(s):
240330
Selecione um tamanho
20 EA
R$ 521,00
R$ 521,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EA
R$ 521,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
MA.01
R$ 521,00
Check Cart for Availability
Características
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
fabricante/nome comercial
WHEATON®
Características e benefícios
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)