S5272
Sulfanitran
~85%
Sinônimo(s):
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~85%
forma
powder
cor
yellow to greenish yellow
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | interferes
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
chave InChI
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3