S2941
SKF-75670 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
7,8-dihydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 12 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
Br.CN1CCc2cc(O)c(O)cc2C(C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO2.BrH/c1-18-8-7-13-9-16(19)17(20)10-14(13)15(11-18)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10,15,19-20H,7-8,11H2,1H3;1H
chave InChI
KWTPHNVUAVFKGB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3