Documentos Principais
S2625
Sigma-Aldrich
Sebacic acid
~95% (GC)
Sinônimo(s):
Decanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)8CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1210591
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
pressão de vapor
1 mmHg ( 183 °C)
Ensaio
~95% (GC)
p.e.
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
pf
133-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Qualidade
Titrimetric assay can be misleading because impurities are usually other fatty acids.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)