Documentos Principais
S2381
Sigma-Aldrich
DL-Stearoylcarnitine chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H50ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
464.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nekadate and Blumberg
Cancer Research, 47, 6547-6547 (1987)