S2194
Anti-SNAP-23 (TS-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Synaptosomal-Associated Protein 23
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 23 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using mouse embryonic 3T3-LT cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of mouse fibroblasts NIH3T3 cell
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNAP23(8773)
mouse ... Snap23(20619)
rat ... Snap23(64630)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2