MABN37
Anti-Ataxin-1 Antibody, 11NQ, clone N76/8
clone N76/8, from mouse
Sinônimo(s):
ataxin 1, Spinocerebellar ataxia type 1 protein, spinocerebellar ataxia 1 (olivopontocerebellar ataxia 1, autosomal dominant, ataxin 1), ataxin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N76/8, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATXN1(6310)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Ataxin-1 in rat cerebral cortex tissue.
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Ataxin-1 in rat hippocampus tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat hippocampus tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1