Documentos Principais
S1753
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol 6-phosphate barium salt
≥90%
Sinônimo(s):
D-Glucitol 6-phosphate
About This Item
Fórmula linear:
C6H13O9PBa
Número CAS:
Peso molecular:
397.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90%
Formulário
solid
Impurezas
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)