S1647
(−)-Sinigrin hydrate
≥98% (HPLC), from horseradish
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
horseradish
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
pf
128 (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
K: 8.4-10.8% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
chave InChI
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)