S150
Spermine–Nitric oxide complex
source of nitric oxide
Sinônimo(s):
N-[4-[1-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-2-nitrosohydrazino]butyl]-1,3-propanediamine, SPER/NO, Spermine NONOate
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
methanol: ≥1 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
εmax
8500 at 252 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCN(N(N=O)O)CCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N6O2/c11-5-3-8-13-7-1-2-9-15(10-4-6-12)16(18)14-17/h13,18H,1-12H2
chave InChI
QPIOUFBAROSIAN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?