S1451
Anti-Sox2 antibody, Mouse monoclonal
clone SOX2-6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 2, Anti-SRY-related HMG-box gene 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
Selecione um tamanho
R$ 4.254,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.254,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SOX2-6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human NT2 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.