S1402
Sulforhodamine B sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Kiton Red 620
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
composição
Dye content, ~75%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
fluorescência
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
chave InChI
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?