Documentos
S0815
Sigma-Aldrich
Silyl[(6-O-tert-butyldimethyl)-2,3,-di-O-acetyl)-β-cyclodextrin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C112H196O49Si7
Peso molecular:
2523.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
>90%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H]2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C52H88O37Si/c1-15(59)74-43-42-23(14-73-90(6,7)52(3,4)5)82-51(44(43)75-16(2)60)88-41-22(13-58)80-49(34(71)29(41)66)86-39-20(11-56)78-47(32(69)27(39)64)84-37-18(9-54)76-45(30(67)25(37)62)83-36-17(8-53)77-46(31(68)24(36)61)85-38-19(10-55)79-48(33(70)26(38)63)87-40-21(12-57)81-50(89-42)35(72)28(40)65/h17-51,53-58,61-72H,8-14H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m1/s1
chave InChI
NVNNUDVSLGUUHE-WDTBMEADSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3