Documentos Principais
S0763
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Ala-Phe-Lys 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.201,00
25 MG
R$ 4.801,00
R$ 1.201,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.201,00
25 MG
R$ 4.801,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H39N5O8 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
681.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 1.201,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H39N5O8.C2H4O2/c1-19-16-29(41)45-26-18-22(11-12-23(19)26)35-31(43)24(10-6-7-15-33)36-32(44)25(17-21-8-4-3-5-9-21)37-30(42)20(2)34-27(38)13-14-28(39)40;1-2(3)4/h3-5,8-9,11-12,16,18,20,24-25H,6-7,10,13-15,17,33H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,43)(H,36,44)(H,37,42)(H,39,40);1H3,(H,3,4)/t20-,24-,25-;/m0./s1
chave InChI
YSFJDCMZVSMICC-FMQWQMCSSA-N
Substratos
Fluorogenic substrate for plasmin
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pierzchala, P.A., et al.
The Biochemical Journal, 183, 155-155 (1979)
Ritika Puri et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-27)
The effects of processing temperature on filtration performance and characteristics of retentates and permeates produced during ultrafiltration (UF) of skim milk at 5, 20, and 50 °C were investigated. The results indicate that despite higher flux at 50 °C, UF