Documentos
RFA452411-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-24-11, non aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid: no
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
lid: no
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639471 (NA)
Eppendorf® 5702746002 (EU)
Parâmetros
1,770 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG