Documentos Principais
RF4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-30-11, non aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654004 (NA)
Eppendorf® 5427712003 (EU)
Parâmetros
20,817 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrição geral
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)