Documentos Principais
RES5063G-A7
SAFC
Ácido L-glutâmico, sal monossódico, baixo nível de endotoxinas
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico
About This Item
Fórmula linear:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
169.11
Número CE:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and microbial, tested
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
chave InChI
LPUQAYUQRXPFSQ-DFWYDOINSA-M
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência da nossa cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Aplicação
O ácido L-glutâmico é um aminoácido não essencial. Ele é usado como componente de meios de cultura celular para a biofabricação comercial de proteínas recombinantes e anticorpos monoclonais terapêuticos.
Embalagem
O produto está disponível nos seguintes tamanhos de embalagem:
RES5063G-A701X: Recipiente de 100g
RES5063G-A702X: Recipiente de 1kg
RES5063G-A704X: Recipiente de 10kg
RES5063G-A705X: Recipiente de 25kg
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)