RES1000A-A7
ACES
Sinônimo(s):
N-(carbamoilmetil)taurina, Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanossulfônico, Ácido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin and microbial; tested
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>220 °C (dec.) (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
chave InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Specific applications include buffers for cell culture media, protein separations and diagnostic reagent production.
Embalagem
RES1000A-A701X: 100 gm container
RES1000A-A702X: 1 kg container
RES1000A-A704X: 10 kg container
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?