Merck
Pular para
RABFIX1
Fixing Solution (Item D)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
30 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 236,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
R$ 236,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
RABCTYRODF7264RABBLOCK
Fixing solution 5 × (solution)
Sigma-Aldrich
F7264
Fixing solution
description
-
description
-
description
5 × (solution)
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
signalword
Danger
Classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)