Documentos Principais
RABCTYROD
Sigma-Aldrich
Fixing Solution for Phosphotyrosine Assay (Item D)
Selecione um tamanho
30 ML
R$ 228,00
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
30 ML
R$ 228,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)