RAB1127
Mouse PAI-1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Selecione um tamanho
R$ 3.893,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.893,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/ml
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Please refer to the attached Protocolfor details.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?