Documentos Principais
RAB1055
Sigma-Aldrich
Human Glypican 3 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 4.719,00
R$ 4.719,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 4.719,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 4.719,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GPC3(2719)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects human Glypican 3. Other species are not determined.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)