Documentos Principais
RAB0908
Sigma-Aldrich
Rat Mag / Myelin-associated Glycoprotein ELISA Kit
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 5.181,00
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 5.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
reatividade de espécies
rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.24-2500 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Mag(29409)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes rat MAG / Myelin-associated Glycoprotein / Siglec-4a.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Myelin-associated glycoprotein (MAG) is expressed in Schwann cells and oligodendrocytes.[1] It inhibits the growth of axons.[2] MAG also has a role in signal transduction pathways and cell adhesion.[1] In complex with the neurite outgrowth inhibitor (Nogo) receptor, MAG acts on neurons via the p75 receptor. It activates and modulates the function of Ras homolog gene family, member A (RhoA).[3]
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Myelin-associated glycoprotein inhibits the neuronal differentiation of neural progenitors.
Li X, et al.
Neuroreport, 20(7), 708-712 (2009)
Tissue sparing and functional recovery following experimental traumatic brain injury is provided by treatment with an anti-myelin-associated glycoprotein antibody.
Thompson HJ, et al.
The European Journal of Neuroscience, 24(11), 3063-3072 (2006)
Myelin-associated glycoprotein inhibits microtubule assembly by a Rho-kinase-dependent mechanism.
Mimura F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(23), 15970-15979 (2006)