Documentos Principais
RAB0733
Sigma-Aldrich
Human FRZB / Secreted Frizzled-related Protein 3 ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 190 pg/mL
standard curve range: 187.5-12000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FRZB(2487)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes human Secreted Frizzled-related Protein 3.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thaddaeus Kwan et al.
Scientific reports, 10(1), 16679-16679 (2020-10-09)
Skeletal muscle and the neuromuscular junction are the earliest sites to manifest pathological changes in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Based on prior studies, we have identified a molecular signature in muscle that develops early in ALS and parallels disease progression.