Documentos Principais
RAB0632
Sigma-Aldrich
Human CALB1 / Calbindin ELISA Kit
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 5.181,00
R$ 5.181,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 5.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 5.181,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CALB1(793)
Descrição geral
The CALB1 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Calbindin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Li-Ping Yang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(10), 8035-8047 (2018-01-30)
Calcium binding protein calbindin-D28K (CaBP28K) mediates the relationship between vitamin D and calcium, but its mechanism remains unclear during bone formation. The present study reports that maternal CaBP28K levels were positively correlated with paired umbilical cord CaBP28K levels. In addition
Y V Sanders et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(7), 1066-1075 (2014-04-23)
Because the number of elderly von Willebrand disease (VWD) patients is increasing, the pathophysiology of aging in VWD has become increasingly relevant. To assess age-related changes in von Willebrand factor (VWF) and factor VIII (FVIII) levels and to compare age-related