Documentos
RAB0006
Sigma-Aldrich
Adiponutrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
ADPN
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PNPLA3(80339)
Descrição geral
The Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Adiponutrin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. It targets the common sequence of human, mouse, and rat.
Imunogênio
Adiponutrin, synthetic peptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials