Documentos Principais
R7151
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
blue
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 565,00
R$ 565,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 565,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
R$ 565,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Materiais
polypropylene
Características
Holds 96 x 0.2 mL tubes
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS23461C
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
127x99x30 mm
cor
blue
Descrição geral
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4