Documentos Principais
R6627
Sigma-Aldrich
Rubidium perchlorate
About This Item
Fórmula linear:
RbClO4
Número CAS:
Peso molecular:
184.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[O-]Cl(=O)(=O)=O