Documentos Principais
R311-500
Sigma-Aldrich
Rat Smooth Muscle Cell Growth Medium (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Aplicação
Rat Smooth Muscle Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture rat aortic smooth muscle cells.[1]
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuan Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 115, 111090-111090 (2020-07-01)
The in-stent restenosis (ISR) often happens after the implantation of metal stents, including both bare metal stents (BMSs) and drug-eluting stents (DESs). Drug release from DESs could reduce significantly the occurrence of ISR but also suppress the revascularization and cause