R306-05A
Rat Cardiac Fibroblasts: RCF, adult
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat heart (Sprague Dawley, normal adult)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 42
morfologia
fibroblast
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cardiovascular diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Cardiac fibroblasts are the most prevalent cell type in the heart, making up 60-70 % of all cells. They are known to play key roles in the development of cardiac disease and hypertrophy. Rat Cardiac Fibroblasts provide an excellent model system to study many aspects of heart function and pathophysiology, including the regulation of cell growth, survival, inflammation, hormone secretion and metabolism.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- 2nd passage, >500,000 cells in Rat Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 8 population doublings
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)