Documentos Principais
PHL80493
Magnoflorine chloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Corytuberine methochloride, Escholine chloride, Thalictrine chloride
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.818,00
R$ 5.818,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.818,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
377.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.818,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[N+]1([C@H]2Cc3c(c(c(cc3)OC)O)c4c2c(cc(c4[O-])OC)CC1)(C)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21(2)8-7-12-10-15(25-4)20(23)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(24-3)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13H,7-9H2,1-4H3,(H-,22,23);1H/t13-;/m0./s1
chave InChI
STVJLBTYWBXDBP-ZOWNYOTGSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)