cor
tan
solubilidade
H2O: 1.8 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
chave InChI
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Informações sobre genes
human ... HRH2(3274)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox