R0780
Anti-Ribosomal Protein L26 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-RPL26
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL26(6154)
mouse ... Rpl26(19941)
rat ... Rpl26l1(307636)
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3