Q109
6-Nitroquipazine maleate salt
solid
Sinônimo(s):
6-Nitro-2-(1-piperazinyl)quinoline maleate salt, Du 24565
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
cor
yellow
solubilidade
0.1 M HCl: 16 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
methanol: 6 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[O-][N+](=O)c1ccc2nc(ccc2c1)N3CCNCC3
InChI
1S/C13H14N4O2.C4H4O4/c18-17(19)11-2-3-12-10(9-11)1-4-13(15-12)16-7-5-14-6-8-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,9,14H,5-8H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
LXOHMGALVZOYRF-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3