PZ0370
PD-85639
Sinônimo(s):
N-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenylbenzeneacetamide, PD 85639, PD85,639, PD85639
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(C)N1CCCNC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C23H31N3O/c1-4-13-23(22(24)27,19-9-6-5-7-10-19)20-11-8-12-21(14-20)26-17(2)15-25-16-18(26)3/h5-12,14,17-18,25H,4,13,15-16H2,1-3H3,(H2,24,27)
chave InChI
QNZVKSNHNMBPSR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3