Documentos Principais
PZ0342
Sigma-Aldrich
PF-6274484
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-2-propenamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 651,00
25 MG
R$ 2.614,00
R$ 651,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 651,00
25 MG
R$ 2.614,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14ClFN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
372.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 651,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C19H16ClFN4O/c1-4-11(2)24-17-8-13-16(9-18(17)26-3)22-10-23-19(13)25-12-5-6-15(21)14(20)7-12/h4-10,24H,1-2H2,3H3,(H,22,23,25)
chave InChI
DTMQCGFVWWBONL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-6274484 is an irreversible EGFR kinase inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-6274484 inhibits autophosphorylation of both wild type and mutant EGFR in tumor cells with IC50 values of 5.8 nM and 6.6 nM, respectively.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)