Documentos Principais
PZ0331
Sigma-Aldrich
ISOX-DUAL
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-(2-(5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethyl)phenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 570,00
25 MG
R$ 2.303,00
R$ 570,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 570,00
25 MG
R$ 2.303,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H41N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
531.69
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 570,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(N=C(CCC3=CC=C(OCCCN(C)C)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2
InChI
1S/C31H41N5O3/c1-23-31(24(2)39-33-23)26-9-12-29-28(22-26)32-30(36(29)16-15-35-17-20-37-21-18-35)13-8-25-6-10-27(11-7-25)38-19-5-14-34(3)4/h6-7,9-12,22H,5,8,13-21H2,1-4H3
chave InChI
HCDQWCDANVEBQR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ISOX-DUAL is a potent dual inhibitor of the bromodomain of CREB binding protein (CBP BRD) and bromodomain-containing protein 4 (BRD4).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)