Documentos Principais
PZ0304
Sigma-Aldrich
PF-04965842
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[cis-3-(Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclobutyl]-1-propanesulfonamide, N-{cis-3-[Methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}-propane-1-sulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
323.41
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN([C@H]1C[C@@H](NS(CCC)(=O)=O)C1)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C14H21N5O2S/c1-3-6-22(20,21)18-10-7-11(8-10)19(2)14-12-4-5-15-13(12)16-9-17-14/h4-5,9-11,18H,3,6-8H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t10-,11+
chave InChI
IUEWXNHSKRWHDY-PHIMTYICSA-N
Informações sobre genes
human ... JAK1(3716)
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04965842 is a Janus Kinase (JAK) inhibitor selective for JAK1 with an IC50 value of 29 nM for JAK1 compared to 803 nM for JAK2, >10000 nM for JAK3 and 1250 nM for Tyk2. JAKs mediate cytokine signaling, and are involved in cell proliferation and differentiation. PF-04965842 has been investigated as a possible treatment for psoriasis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)