N2783
Nitric Oxide Synthase, Inducible from mouse
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Inducible Nitric Oxide Synthase, NOS II, iNOS, macNOS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥4.0 units/mg protein
peso molecular
130 kDa (homodimer)
130 kDa (subunit, homodimer)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... Nos2(18126)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
early lactation in water buffalo dams
Artigos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.