Documentos
PZ0302
Sigma-Aldrich
PF-06747775
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(3R,4R)-4-Fluoro-1-[6-[(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9H-purin-2-yl]-3-pyrrolidinyl]-2-propenamide, N-[(3R,4R)-4-Fluoro-1-[6-[(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9H-purin-2-yl]pyrrolidin-3-yl]acrylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22FN9O2
Número CAS:
Peso molecular:
415.42
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN1C2=NC(N3C[C@@H](NC(C=C)=O)[C@H](F)C3)=NC(NC(C(OC)=N4)=CN4C)=C2N=C1
InChI
1S/C18H22FN9O2/c1-5-13(29)21-11-8-28(6-10(11)19)18-23-15(14-16(24-18)26(2)9-20-14)22-12-7-27(3)25-17(12)30-4/h5,7,9-11H,1,6,8H2,2-4H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t10-,11-/m1/s1
chave InChI
JYIUNVOCEFIUIU-GHMZBOCLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06747775 is an orally available, potent and selective inhibitor of the epidermal growth factor receptor) mutant form T790M (EGFR T790M inhibitor). PF-06747775 exhibits minimal activity against wild type EGFR.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3