Documentos Principais
PZ0277
Sigma-Aldrich
PF-06281355
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 6281355, PF-1355
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 741,00
25 MG
R$ 2.985,00
R$ 741,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 741,00
25 MG
R$ 2.985,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
321.35
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 741,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06281355 (PF-1355) is an orally available, selective and potent mechanism based inhibitor of the myeloperoxidase (MPO) that reduces plasma MPO activity, vascular edema, neutrophil recruitment, and elevated circulating cytokines. PF-06281355 suppresses albuminuria and chronic renal dysfunction in model of anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) disease.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)